Stampa…
Viscosimetro Ubbelohde, ASTM
Fornitore: SI Analytics
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 541 EUR
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Viscosimetro Ubbelohde, ASTM
Viscosimetri Viscometri Capillari
Viscosimetri a livello per la determinazione della viscosità relativa dei liquidi a flusso newtoniano.
Tempo di efflusso minimo raccomandato 200 secondi.
Certificazioni: DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM calibrato per misurazioni automatiche.