Stampa…
Acido solforico 5 mol/l (10 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Pericolo
SU25001
REGESU25001EA 185 EUR
REGESU25001
Acido solforico 5 mol/l (10 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II