Stampa…

Acido solforico 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica

Fornitore: REAGECON
Attenzione

SU21005 SU21001
REGESU21005EA 103 EUR
REGESU21005 REGESU21001
Acido solforico 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR