Stampa…

E.Z.N.A.® Plant RNA Kit

Fornitore: OMEGA BIO-TEK

R6827-01 R6827-00 R6827-02
R6827-01EA 334 EUR
R6827-01 R6827-00 R6827-02
E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici

L'E.Z.N.A.® Plant RNA Kit offre un metodo rapido e comodo per isolare l'RNA totale da diversi tipi di campioni vegetali. Il kit comprende una colonna di omogeneizzazione per la filtrazione e l'omogeneizzazione di lisati cellulari vegetali viscosi mediante centrifuga, in combinazione con la colonna di rotazione HiBind® RNA per la purificazione dell'RNA. Tutti i contaminanti, inclusi polisaccaridi e composti fenolici, vengono efficacemente rimossi. L'RNA purificato può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni downstream quali RT-PCR, analisi Northern blotting, visualizzazione differenziale e selezione poly(A)+ RNA.


  • RNA di alta qualità in 30 minuti
  • Senza estrazioni organiche
  • RNA purificato ideale per la maggior parte delle applicazioni

Visualizza i codici

Specifiche

Descrizione E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Environmentally Preferable
Applicazione
Target molecule RNA
Refine target molecule Total RNA
Sample type Plant samples
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini
Dimensione del campione 10 - 100 mg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR