Stampa…
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
MM0791.00
PROOMM0791.00EA 261 EUR
PROOMM0791.00
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Formula: C₉H₁₁IN₂O₅
Peso molecolare: 354.10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134656
CAS Number: 54-42-2
EINECS: 200-207-8