Stampa…
Sodio benzoato
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Benzoic acid sodium salt
MM0730.00
PROOMM0730.00EA 1280 EUR
PROOMM0730.00
Sodio benzoato
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Punto di fusione: 410…430 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012463
CAS Number: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654