Stampa…
Guaiacolo
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
Synonyms: 2-Metossifenolo
MM0354.04
PROOMM0354.04EA 1190 EUR
PROOMM0354.04
Guaiacolo
Guaiacolo
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 205
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002185
CAS Number: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04568