Stampa…
Acido 4-amminobenzoico
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
MM0094.03
PROOMM0094.03EA 424 EUR
PROOMM0094.03
Acido 4-amminobenzoico
Acido 4-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 188 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007894
CAS Number: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422