Stampa…

Acetanilide

Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione

Synonyms: N-Phenylacetamide

LGC2605
PROOLGC2605EA 480 EUR
PROOLGC2605
Acetanilide
Acetanilide
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135.17 g/mol
Punto di ebollizione: 304
Punto di fusione: 115
Densità: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174
MDL Number: MFCD00008674
CAS Number: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR