Stampa…
Dexamethasone
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
ICRS0267
PROOICRS0267EA 226 EUR
PROOICRS0267
Dexamethasone
Dexamethasone
Formula: C₂₂H₂₉FO₅
Punto di fusione: 268…271 °C
MDL Number: MFCD00064136
CAS Number: 50-02-2
EINECS: 200-003-9