Stampa…
1-Esanolo
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
Synonyms: Alcol esilico primario
CHE136
PROOCHE136EA 204 EUR
PROOCHE136
1-Esanolo
1-Esanolo
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 156 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002982
CAS Number: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM