Stampa…
Butile acetato
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
CHE131
PROOCHE131EA 204 EUR
PROOCHE131
Butile acetato
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM