Stampa…
Cloroformio
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
CHE02
PROOCHE02EA 205 EUR
PROOCHE02
Cloroformio
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119.38 g/mol
Punto di ebollizione: 61,7
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM