Stampa…
Disulfiram
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
Synonyms: Disolfuro di tetraetiltiourame, Tetraetiltiuramdisolfuro, (Bis dietilcarbamoil) disolfuro
BP132
PROOBP132EA 297 EUR
PROOBP132
Disulfiram
Disulfiram
Formula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Peso molecolare: 296.55 g/mol
Punto di ebollizione: 369
Punto di fusione: 70
Densità: 1.34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009048
CAS Number: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03399