Stampa…
Potassio idrossido 0.01 mol/l (0.01 N) ethanol
Fornitore: PROLABO CMP
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
MC305253.0500
PRLSMC305253.0500EA 0 EUR
PRLSMC305253.0500
Potassio idrossido 0.01 mol/l (0.01 N) ethanol
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806