Stampa…
Guanidinio cloruro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Guanidina cloridrato
24110
PIER24110EA 210 EUR
PIER24110
Guanidinio cloruro
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM