Stampa…
Filtri Pallflex®
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 66.2 EUR
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Filtri Pallflex®
Filtri Filtri in fibra di vetro
Filtri versatili ideali per un ampio range di applicazioni per il monitoraggio dell'aria.
  • Adatti per campionamenti di gas e aria ad alte temperature
  • Ideali per test di emissioni diesel e altri gas, secondo le normative in vigore
Tissuquartz™: Quarzo puro, senza materiale legante. Ritenzione di aerosol: 99,9%
Fiberfilm™: Fibre di vetro borosilicato termoresistenti rivestite in fluorocarbonio (TFE). Ritenzione di aerosol: 96,4%
Emfab™: Microfibre di vetro borosilicato rinforzate con tessuto non tessuto in fibra di vetro e legate con PTFE.More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Grado Tissuquartz™ Emfab™ Tissuquartz™ Tissuquartz™
Environmentally Preferable
Peso 5,8 mg/cm² 5 mg/cm² 5,8 mg/cm²
Spessore 432 µm 178 µm 432 µm
Portata di flusso dell'acqua 220 l/min/cm² (0,35 bar) 32 l/min/cm² (0,35 bar) 220 l/min/cm² (0,35 bar)
Portata d'aria 73 l/min/cm² (0,7 bar) 68 l/min/cm² (0,7 bar) 73 l/min/cm² (0,7 bar) 73 l/min/cm² (0,7 bar)
Temperatura massima 1093 °C 260 °C 1093 °C 1093 °C