Stampa…
Anti-ROR gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G419]
Fornitore: Novus Biologicals
NBP2-24449
NOVUNBP2-24449EA 596 EUR
NOVUNBP2-24449
Anti-ROR gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G419]
Anticorpi
Type: Primary
Antigen: ROR gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 4G419
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Visualizza i codici
Specifiche
Simbolo dell'antigene RORC
Environmentally Preferable
Tipo di anticorpi RAR-related orphan receptor C
Sinomini antigene RZRG|NR1F3|RORG|RZR-GAMMA|TOR
Tipo anticorpo Primary
Clonalità Monoclonale
Coniugazione Non coniugato
Clone 4G419
Reattività
Ospite Mouse
ID gene 6097
Isotipo IgG1 kappa
Western blot Yes
Citometria a flusso Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice