Stampa…

Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)

Fornitore: Novus Biologicals
NBP1-19083V
NOVUNBP1-19083VEA 668 EUR
NOVUNBP1-19083V
Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorpi
Type: Primary
Antigen: TCF7L2 (transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG-box))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Visualizza i codici

Specifiche

Simbolo dell'antigene TCF7L2
Environmentally Preferable
Tipo di anticorpi Transcription factor 7-like 2
Sinomini antigene TCF4|TCF-4
Tipo anticorpo Primary
Clonalità Policlonale
Coniugazione DyLight® 405
Reattività Human
Ospite Rabbit
ID gene 6934
Isotipo
Western blot Yes
ImmunoFluorescenza Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR