Stampa…

Anti-Perilipin Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))

Fornitore: Novus Biologicals
NB110-40760F
NOVUNB110-40760FEA 690 EUR
NOVUNB110-40760F
Anti-Perilipin Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorpi
Type: Primary
Antigen: Perilipin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Visualizza i codici

Specifiche

Simbolo dell'antigene PLIN1
Tipo di anticorpi perilipin 1
Environmentally Preferable
Sinomini antigene PLIN|PERI|FPLD4
Tipo anticorpo Primary
Clonalità Policlonale
Coniugazione FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
Reattività
Ospite Rabbit
ID gene 5346
Isotipo
Western blot Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR