Stampa…

Etanolo absolute, Wasser_0,01, SeccoSolv®, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Ethyl alcohol

1.00990.0500DP 1.00990.1001_T
MERC1.00990.0500DPEA 38.4 EUR
MERC1.00990.0500DP MERC1.00990.1001_T
Etanolo absolute, Wasser_0,01, SeccoSolv®, Sigma-Aldrich®
Etanolo
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15 %(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 363 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR