Stampa…
Accessori per coltelli di sicurezza
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
9921.08 9922.08 9920.08
233-0198EA 30.3 EUR
233-0198 MARO9922.08 223-0116
Accessori per coltelli di sicurezza
Coltelli
Le robuste fondine realizzate in nylon resistente consentono il trasporto di taglierini MARTOR e di forbici di sicurezza, quando non in uso.
  • Fondina piccola: ideale per tutti i taglierini e le forbici di sicurezza MARTOR compatti + spazio aggiuntivo per una penna o una confezione di lame
  • Fondina media: ideale per tutti i taglierini e le forbici di sicurezza MARTOR di dimensioni medie + tasche aggiuntive per un ulteriore taglierino, una penna e una confezione di lame
  • Fondina grande: ideale per tutti i taglierini e le forbici di sicurezza MARTOR grandi +