Stampa…
Kit Dye Terminator Removal, Mag-Bind® SeqDTR™
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
M1300-05 M1300-08 M1300-50
M1300-05EA 291 EUR
M1300-05 M1300-08 M1300-50
Kit Dye Terminator Removal, Mag-Bind® SeqDTR™
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit Mag-Bind® SeqDTR™ è ideato per rimuovere dalla reazione di sequenza i dye terminator non incorporati in modo preciso ed affidabile. I prodotti da sequenziare vengono innanzitutto miscelati con Mag-Bind® SeqDTR™. Il DNA si lega quindi selettivamente alle particelle Mag-Bind® SeqDTR™. Grazie a due rapidi lavaggi, vengono eliminati agenti contaminanti in tracce quali nucleotidi, primer e prodotti di amplificazione di piccole dimensioni e aspecifici.
Il kit Mag-Bind® SeqDTR™ può essere utilizzato nel formato a 96 e 384 pozzetti ed è compatibile con numerosi
piattaforme robotiche.