Stampa…

Polysorbitano 20

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

L15029.AE L15029.AP
L15029.AEEA 24.8 EUR
L15029.AE L15029.AP
Polysorbitano 20
Polysorbitano 20

CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986

Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Punto di ebollizione: >100 °C
Densità: 1,105
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR