Stampa…
1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14197.06 L14197.14
L14197.06EA 27.7 EUR
L14197.06 L14197.14
1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
1-Chloroethyl chloroformate
Purity: 98% CAS No.: 50893-53-3 Molecular Formula: C3H4Cl2O2 Formula Weight: 142.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4230 Melting Point: -65° Boiling Point: 119-121° Beilstein Reference: 1747601 UN No.: 2742 MDL No.: MFCD00000647
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 119…121 °C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,312
Flash Pt: 45 °C (113 °F)
MDL Number: MFCD00000647
CAS Number: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II