Stampa…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L13446.AE L13446.AP L13446.0F
L13446.AEEA 24.2 EUR
L13446.AE L13446.AP L13446.0F
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 112-15-2 Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5 Formula Weight: 176.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -25° Boiling Point: 218-219° Beilstein Reference: 1764643 Merck Reference: 14,1800 MDL No.: MFCD00041928
Formula: C₈H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 218…219 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,012
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041928
CAS Number: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Merck Index: 14,1800