Stampa…
Olio di ricino
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Castor oil
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
L04224.AKEA 27.9 EUR
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
Olio di ricino
Olio di ricino
CAS No.: 8001-79-4 Flash Point: 230°(446°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 313° Merck Reference: 14,1898 Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Punto di ebollizione: 313 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,961
Flash Pt: 230 °C (446 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130746
CAS Number: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 14,1898