Stampa…
Provette per campioni, con tappi a vite
Fornitore: KARTELL
1671
KART1671EA 190 EUR
KART1671
Provette per campioni, con tappi a vite
Tubi Provette
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.