Stampa…

TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) ≥99% per biotecnologie

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

K831-10GEA 771 EUR
K831-10G K831-2G
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) ≥99% per biotecnologie
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00145469
CAS Number: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purezza (TLC) >99%
Solubilità (50 mg/ml, Acqua) Conforme


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR