Stampa…
Omogeneizzatore, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Fornitore: IKA
3720003 3720000 3720002 9022802 9022800
431-0187EA 1120 EUR
431-0187 431-0183 431-0186 431-0190 IKAA9022800
Omogeneizzatore, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Modello con stativo, range volumetrico 1 - 1500 ml.
L'unità di azionamento T-18 digitale offre un ampio range di velocità, da 3000 a 25.000 giri/min che consente agli utenti di lavorare con alte velocità periferiche anche con diametri del rotore ridotti. Una vasta scelta di utensili di dispersione garantisce un'ampia gamma di applicazioni.
  • Display digitale della velocità
  • Controllo elettronico della velocità e protezione dal sovraccarico
  • Gli utensili di dispersione in acciaio inox si possono pulire in modo rapido e facile
  • Gli utensili di dispersione monouso