Stampa…
Piombo tetra acetato ≥95%, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 62.9 EUR
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
Piombo tetra acetato ≥95%, in polvere
Piombo tetra acetato
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
Punto di fusione: 175…180 °C
Densità: ∼2,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008693
CAS Number: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05442