Stampa…
Idrochinone
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo
Synonyms: 1,4-Idrossibenzene
MQ500
HT1014-10TAB
HT1014-10TABEA 158 EUR
HT1014-10TAB
Idrochinone
Idrochinone
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) kit. Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Formula: C₆H₄(OH)₂
Peso molecolare: 110.11 g/mol
Punto di ebollizione: 285
Punto di fusione: 172
Flash Pt: 165 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002339
CAS Number: 123-31-9
Merck Index: 13,04833
Visualizza i codici
Appearance (Colour) White to Off White
Appearance (Form)
Intact
Round Tablet
Performance Conforms
Expiration Date Period 24 months