Stampa…
Rosso Clorofenolo soluzione for PANPEHA indicator paper, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
34658-5L
HONC34658-5LEA 1561.81 EUR
HONC34658-5L
Rosso Clorofenolo soluzione for PANPEHA indicator paper, Riedel-de Haën™
Rosso Clorofenolo
Formula: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MDL Number: MFCD00005877
CAS Number: 4430-20-0