Stampa…
Shoe covers, Clopay
Fornitore: Hubei Orient International
HOIT110030EA 46.4 EUR
HOIT110030
Shoe covers, Clopay
Indumenti usa e getta
These disposable shoe covers are made of polypropylene.
  • Weight: 7,5 g
Confezione: 300 pieces/polybag/cartoon (in bulk).
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Genere
Applicazioni per abiti Laboratory,Food