Stampa…
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Fornitore: NEXOPART
510-2043EA 2780 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Agitatori Setacciatori
La serie EML 200 comprende 3 diversi tipi di unità. Tutti i modelli sono adatti per setacci Ø 50 - 203 mm, con carico massimo del campione/lotto di 3 kg, e dotati di un corpo in alluminio pressofuso e di un sistema di fissaggio migliorato. Tutti i setacciatori sono dotati di coperchio con vetro di ispezione che consente di osservare i campioni durante setacciatura.
  • Timer digitale: 0 - 99 min o funzionamento costante
  • Tutti i setacciatori sono dotati di coperchio con vetro di ispezione che consente di osservare i campioni