Stampa…

Acqua, deionised

Fornitore: Hach

27242 27256
HACH27242EA 18.1 EUR
HACH27242 HACH27256
Acqua, deionised
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR