Stampa…
Ammonio cloruro
Fornitore: Hach
Attenzione
2595802
HACH2595802EA 50.3 EUR
HACH2595802
Ammonio cloruro
Ammonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Punto di fusione: 335 °C
Densità: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011420
CAS Number: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM