Stampa…
Sodio tiosolfato 0.0246 mol/l (0.0246 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Hach
2409232
HACH2409232EA 34.4 EUR
HACH2409232
Sodio tiosolfato 0.0246 mol/l (0.0246 N) in soluzione acquosa
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5