Stampa…

Acido citrico

Fornitore: Hach
Attenzione

Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

2106269
HACH2106269EA 46.6 EUR
HACH2106269
Acido citrico
Acido citrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Peso molecolare: 192.13 g/mol
Punto di ebollizione: 310
Punto di fusione: 149…151 °C
Densità: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR