Stampa…

Acido solforico 0.100 N Volumetric

Fornitore: Hach
Pericolo

20253
HACH20253EA 41.8 EUR
HACH20253
Acido solforico 0.100 N Volumetric
Acido solforico

Standardised acid titrating solution. Used for various titration procedures and pH adjustments.

Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.84
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR