Stampa…

1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

H53393.06 H53393.14
H53393.06EA 50.4 EUR
H53393.06 H53393.14
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne

Purity: 97% CAS No.: 77113-48-5 Molecular Formula: C8H15ClSi Formula Weight: 174.75 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 75-77°/21mm MDL No.: MFCD00671353

Formula: C₈H₁₅ClSi
Punto di ebollizione: 75…77 °C (21 mmHg)
Densità: 0,977
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671353
CAS Number: 77113-48-5

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR