Stampa…
Honey jar, wide mouth, square
Fornitore: Greiner Bio-One
261170_100
GREI261170_100EA 94.7 EUR
GREI261170_100
Honey jar, wide mouth, square
Contenitori Contenitori, per usi generali
Jars, wide mouth, square shaped, made of PET, with screw cap.
Suitable for dry powders and other solid materials.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904