Stampa…

Fat brown B, Sigma-Aldrich®

Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

F3257-25G
F3257-25GEA 119 EUR
F3257-25G
Fat brown B, Sigma-Aldrich®
Fat brown B

Fat Brown B, (Solvent red 3)

Formula: C₁₈H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 292.338 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 6535-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e9b20187f0dab83ee8ee77630ca6ce042f34e2a&vid=5173b9469fa7e2ce35741360e05d6d20f01c3ae0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR