Stampa…
α-Metilstirene
Fornitore: EHRENSTORFER
Pericolo
Synonyms: 2-Fenilpropene
CA15143500
EHERCA15143500EA 98.5 EUR
EHERCA15143500
α-Metilstirene
α-Metilstirene
Formula: C₉H₁₀
Punto di ebollizione: 165,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008859
CAS Number: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III