Stampa…
DL-Tyrosine
Fornitore: EHRENSTORFER
Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
C17896000
EHERC17896000EA 190 EUR
EHERC17896000
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 285 °C
MDL Number: MFCD00063074
CAS Number: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970