Stampa…
Tributilfosfato
Fornitore: EHRENSTORFER
Attenzione
Synonyms: TBP, TBPA
C17668000
EHERC17668000EA 75.3 EUR
EHERC17668000
Tributilfosfato
Tributilfosfato
Formula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Peso molecolare: 266.32 g/mol
Punto di ebollizione: 289
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 151
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009436
CAS Number: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM