Stampa…
Tribromoacetic acid
Fornitore: EHRENSTORFER
C17663000
EHERC17663000EA 197 EUR
EHERC17663000
Tribromoacetic acid
Tribromoacetic acid
Formula: Br₃CCOOH
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135 °C
MDL Number: MFCD00004167
CAS Number: 75-96-7
EINECS: 200-919-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09739