Stampa…
Sulphathiazole
Fornitore: EHRENSTORFER
Synonyms: 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulphonamide, N1-2-Thiazolylsulphanilamid
C17000200
EHERC17000200EA 98.5 EUR
EHERC17000200
Sulphathiazole
Sulfathiazole
Formula: C₉H₉N₃O₂S₂
MDL Number: MFCD00005319
CAS Number: 72-14-0
EINECS: 200-771-5