Stampa…
Sudan orange G
Fornitore: EHRENSTORFER
Synonyms: Solvent Orange 1, 4-(Phenylazo)resorcinol
C16986115
EHERC16986115EA 94.6 EUR
EHERC16986115
Sudan orange G
Sudan orange G
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 170 °C
MDL Number: MFCD00002275
CAS Number: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9