Stampa…
Acido propionico
Fornitore: EHRENSTORFER
Pericolo
C16493000
EHERC16493000EA 81.1 EUR
EHERC16493000
Acido propionico
Acido propionico
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 141 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002756
CAS Number: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917